VWR® Serum/Sample Vials
Fournisseur: VWR Collection
216-3040EA 31.1 EUR InStock
216-3040 216-3047 216-3048 216-3049 216-3050
VWR® Serum/Sample Vials
flesjes
Crimp neck vials with flat bottom made from clear borosilicate glass.
  • Highly resistant against chemicals
  • High temperature resistance
  • Can be used as vaccine or injectable drug containers
  • Stoppers and caps have to be ordered separately
Ideal for long-term sample storage or lyophilisation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité