Rotary Evaporators, Hei-VAP Expert
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
573-01100-00 573-01300-00 573-01305-00 573-01500-00 573-01600-00 573-01110-00 573-01310-00 573-01315-00 573-01510-00 573-01610-00 574-01100-00 574-01300-00 574-01305-00 574-01500-00 574-01600-00 574-01110-00 574-01310-00 574-01315-00 574-01510-00 574-01610-00
HEID573-01100-00EA 4663 EUR InStock
HEID573-01100-00 HEID573-01300-00 HEID573-01305-00 HEID573-01500-00 HEID573-01600-00 HEID573-01110-00 HEID573-01310-00 HEID573-01315-00 HEID573-01510-00 HEID573-01610-00 HEID574-01100-00 HEID574-01300-00 HEID574-01305-00 HEID574-01500-00 HEID574-01600-00 HEID574-01110-00 HEID574-01310-00 HEID574-01315-00 HEID574-01510-00 HEID574-01610-00
Rotary Evaporators, Hei-VAP Expert
Évaporateurs Évaporateurs rotatifs
Precise setting of rotation speed and heating bath temperature on the digital touch display or for quick access during an active process directly via the knobs on the operating panel.
  • Central operating panel with 5" touch display
  • Clear display of all values (Basic and Advanced modes)
  • With timer, limitation of max. temperature, multilingual menu and text display for error messages
  • LED ring lights and pictogram to display the activity even from a distance
  • USB and Micro SD interfaces
  • Optional display of vapour temperature
  • Overtemperature protection: Cut-off
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité