ThermoSafe® Pre-Qualified Envoy® Dry Ice Shippers
Fournisseur: Sonoco Thermosafe
E12F4 E3F4
SCATE12F4EA 74.2 EUR InStock
SCATE12F4 SCATE3F4
ThermoSafe® Pre-Qualified Envoy® Dry Ice Shippers
Boîtes d'expédition et de transport
Envoy® is a range of pre-qualified EPS shippers. Utilising EPS insulation, they are cost-effective and lightweight.
  • Pre-qualified dry ice shipper for deep frozen shipments
  • Core pack included
Envoy® pre-qualified EPS shippers provide excellent thermal protection to slow down the rate of dry ice sublimation. Available in varied sizes, the large version is qualified for 114+ hours at <−20 °C using 18,6 kg of dry ice pellets. The small version is qualified for 104+ hours at <−20 °C using 9,1 kg of dry ice pellets.
Qualification data is availableMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..