DETA NONOate (NOC-18) ≥97% (par 1H-RMN)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
Synonyms: DETA/NO, 2,2′-(Hydroxynitrosohydrazino)bis-ethanamine, Diethylenetriamine NONOate, 3,3-Bis(aminoethyl)-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene
ALX4300145005 ALX430014M005 ALX430014M025
ENZOALX4300145005EA 208 EUR InStock
ENZOALX4300145005 ENZOALX430014M005 ENZOALX430014M025
DETA NONOate (NOC-18) ≥97% (par 1H-RMN)
DETA NONOate (NOC-18)
Nitric oxide (NO) donor.
Induces apoptosis in macrophages. The half-life time of DETA NONOate is 20 hours at 37 °C and 56 hours at 22 - 25 °C in 0.1 M phosphate buffer, pH 7.4. Decomposition of NONOates is nearly instantaneous at pH 5.0. DETA NONOate liberates 2 mol of NO per mol of parent compound.
Soluble in water or ethanol. Relatively stable in alkaline solution.
Attention: Protect from light and oxygen.
Formule: C₄H₁₃N₅O₂
MW: 163.181 g/mol
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro MDL: MFCD00278808
Numéro CAS: 146724-94-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥97% (1H-NMR)
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité