Flacons à col large avec bouchon à vis, série 303
Fournisseur: Kautex
303-783855 303-783856 303-783859 303-783852
215-9045EA 31.1 EUR InStock
215-9045 215-9046 215-9047 215-9044
Flacons à col large avec bouchon à vis, série 303
Flacons Flacons en plastique
Polypropylene, round, natural colour.
  • Autoclavable up to 121 °C
  • Hot filled products, pastes, granulates
  • Leakproof
  • Halal certified
Suitable for food.
Note: Unscrew the cap and set on the bottle before autoclaving.
Caps are only suitable for bottles 215-9044 to 215-9047.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité