Spatules doubles
Fournisseur: KARTELL
594 595
231-2411EA 24.2 EUR InStock
231-2411 231-2412
Spatules doubles
Spatules
En polyamide, renforcé en fibre de verre, rouge.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance à une température maximale de +100 °C (+180 °C pour les courtes périodes)
  • Solides et souples
Certifications: DIN 12890
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité