Diagnoseflessen, smalle hals, rond, met schroefdop, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
322004-9025 322004-9050 322004-9125
NALG322004-9025EA 2170 EUR InStock
NALG322004-9025 NALG322004-9050 NALG322004-9125
Diagnoseflessen, smalle hals, rond, met schroefdop, Nalgene®
Flessen Kunststof flessen
Narrow mouth Boston round diagnostic bottle is made of opaque amber high-density polyethylene (HDPE) and comes with an opaque amber polypropylene closure.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Ideal for packaging light sensitive reagents; leakproof bottle has durable, uniform walls that resist splitting or puncturing.
Certifications: Manufactured in compliance with ISO 13485 quality requirements; meets USP requirements for light resistant containers.
Conditionnement: Packed in a rigid tray .
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité