Qui a créé le tableau périodique des éléments ?
Le tableau périodique des éléments modernes a été développé par le chimiste russe Dimitri Mendeleïev, qui a publié le premier tableau périodique des éléments tel qu'on le connaît le 6 mars 1869. En élaborant ce tableau, Mendeleïev a rangé les éléments en fonction de leur masse atomique, puis il les a regroupés.
Comment le tableau périodique des éléments est-il organisé ?
Le tableau périodique des éléments affiche sous forme de tableau les éléments chimiques classés par numéro atomique, configuration des électrons et propriétés chimiques similaires. La structure de ce tableau affiche des tendances des périodes. Sur chacune des sept lignes de ce tableau (appelées périodes), on trouve généralement les métaux à gauche et les éléments non-métalliques à droite. Les colonnes (appelées groupes) affichent les éléments dont le comportement chimique est équivalent. Six groupes ont reçu des noms ainsi que des numéros : par exemple, les éléments du groupe 17 sont les halogènes, et ceux qui groupe 18 sont des gaz rares. Quatre zones rectangulaires simples (on blocs) sont également affichées, associées aux différentes orbitales atomiques.
Quels sont les éléments qui ont été ajoutés récemment ? Comment ces nouveaux éléments ont-ils été découverts ?
Les éléments les plus récents sont le Nihonium, le Moscovium, le Tennessine et l’Oganesson - respectivement numéros 113, 115, 117 et 118. Le Nihonium est le premier élément moderne à avoir été découvert dans un pays d’Asie. Ils ont été trouvés dans des accélérateurs de particules et ils sont produits artificiellement. Ainsi, pour résumer, vous avez une cible - quelque chose à frapper - et vous devez également avoir une particule qui touche cette cible. Puis, vous devez observer le résultat ; cela va très vite. Ces nouveaux éléments sont le fruit du travail commun des chimistes et des physiciens. Ainsi, design, technologie et ressources s'associent pour fabriquer des éléments tels que ceux-ci.
Quel est le but de ce type de recherche ?
On peut ainsi mieux comprendre l’Univers, et cela fait avancer la technologie. Que pouvons-nous faire, et que pouvons-nous apprendre ?
Documentation
Analyse des traces des métaux
Le tableau périodique des éléments contient 118 éléments, depuis l’hydrogène (H) à l’Oganesson (Og). La plupart d’entre eux sont des métaux. L'une des méthodes actuelles les plus populaires permettant d’identifier les métaux est la méthode ICP-MS. Si vous voulez tout savoir sur nos étalons ICP_MS, cliquez sur les différents éléments du tableau périodique des éléments interactif :
Remarque: Ce tableau périodique des éléments interactifs vous donnera accès aux pages des produits étalons ICP en anglais
TABLEAU PÉRIODIQUE DES ÉLÉMENTS INTERACTIF
Le défi du tableau périodique des éléments
Connaissez-vous par cœur le tableau périodique des éléments ? Vous aimez jouer ? Testez vos connaissances et celles de vos collègues.
RÉPONDEZ AU QUIZ
Comment le tableau périodique des éléments est-il né ?
« Dans un rêve, j’ai vu un tableau où tous les éléments se mettaient en place selon leurs caractéristiques. Quand je me suis réveillé, je l’ai immédiatement écrit sur un bout de papier. » Dimitri Mendeleïev, 1834 - 1907
Tableau périodique des éléments interactif
Le tableau périodique des éléments fait peau neuve après 150 années d’existence. Vous voulez le redécouvrir ?
JE SUIS CURIEUX