Lunettes
Protection des yeux
Développée pour la sécurité, conçue avec style
Sélection
La gamme de produits de protection oculaire 3M promet des lunettes de qualité offrant un équilibre optimal entre le confort, la protection et le design. Nos ingénieurs ont travaillé dur pour s'assurer que le niveau de confort et de style correspond à la norme de protection offerte.
Sélection de lunettes 3M™
Affiche de sélection de lunettes
Pour que les lunettes de sécurité assurent une clarté de vision satisfaisante pour exécuter des tâches spécifiques, l'indice de réfraction des verres doit être supérieur au niveau requis. Les verres peuvent être classés en trois catégories.
La classe optique 1 est destinée aux travaux continus nécessitant une qualité optique parfaite, la classe optique 2 est conçue pour les travaux qui exigent une qualité optique moyenne et la classe optique 3 s'utilise pour les travaux occasionnels qui ne demandent pas de qualité optique particulière (uniquement dans des cas exceptionnels et non pour un port continu).
Par ailleurs, il existe différentes distorsions optiques qui donnent lieu à divers effets de distorsion : des distorsions sphériques, prismatiques, cylindriques et astigmatiques. Les classes optiques susmentionnées et la période d'utilisation associée dépendent des effets de distorsion respectifs. Par conséquent, les distorsions sphériques sont associées à la classe optique 1, les distorsions prismatiques et cylindriques à la classe optique 2 et les distorsions astigmatiques à la classe optique 3.
Validation de l'ajustement
Comme pour tous les équipements de protection individuelle, confort et conformité sont très étroitement liés, et des lunettes mal ajustées peuvent ne pas suffire pour éviter des blessures oculaires. La qualité et la sécurité de l'ajustement sont donc extrêmement importantes.
Optez pour une méthode facile en 6 étapes
Vidéo
Bien que les normes actuelles indiquent qu'une attention particulière doit être accordée à l'ajustement de lunettes, par exemple la norme BS 7029:1999, il n'existe pas de directives spécifiques sur la manière d'évaluer l'ajustement. Procéder à une évaluation en fonction de la taille et des fonctionnalités de réglage ne constitue pas toujours une méthode suffisante pour déterminer le meilleur ajustement et la sécurité des lunettes. L'innovant système d'ajustement des lunettes 3M™ consiste en une méthode facile en 6 étapes qui permet une évaluation mesurée de l'ajustement.
Formation
3M propose une large gamme d'outils et de logiciels conçus pour répondre à vos besoins de formation en matière de sécurité concernant les équipements de protection individuelle (EPI) au travail.
Chez 3M, nous pensons que l'éducation est la clé de la protection. Il est essentiel que les employés et les responsables de la sécurité comprennent les risques d'atteinte à la santé qui existent sur leur lieu de travail et qu'ils sachent comment se protéger au mieux contre ces risques. Pour cela, nous offrons une vaste gamme de formations adaptées à différents types d'activités et aux besoins de chacun.
Nous pouvons dispenser des formations sur site grâce à notre caravane Sécurité qui sillonne toute l'Union européenne. Nos équipes techniques se tiennent également à votre disposition pour vous faire partager leurs connaissances approfondies de l'industrie de la santé et de la sécurité.
Produits évalués
Lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ série 400X
Les lunettes de sécurité 3M SecureFit de la gamme 400X sont constituées de verres sans monture et de larges branches flexibles, pour une protection fiable des côtés, et on les utilise fréquemment en combinaison avec des casques protège-oreilles. Les branches bénéficient également de la technologie de branches à diffusion de la pression 3M, qui permet aux branches de ces lunettes de sécurité de s'ajuster individuellement à chaque morphologie, pour un ajustement sûr et confortable pour l’utilisateur. Empêche les lunettes de glisser au cours des mouvements. Le protège-sourcils contouré épouse confortablement le front et contribue à fournir une protection supplémentaire contre les particules volantes. Pont de nez souple pour un ajustement confortable. Disponibles avec 7 options de verres différentes.
    Voir le produit
    Lunettes de sécurité 3M™ Solus™ série 1000
    De la buée sur les lunettes, c’est frustrant et même dangereux. Le fait d’enlever ses lunettes pour essuyez cette buée expose potentiellement les yeux aux risques d'impact et de projection de débris sur le lieu de travail. Les lunettes de protection 3M Solus de la gamme 1000 dont les verres bénéficient du revêtement anti-buée Scotchgard aident les travailleurs à avoir une vision claire, plus longtemps – avec une résistance à la buée plus longue que celle des revêtements anti-buée traditionnels. Le revêtement de protection anti-buée 3M Scotchgard résiste plus longtemps à l’embuage que les revêtements anti-buée traditionnels, jusqu’à 25 rinçages sous l’eau.* *Chiffre tiré de tests effectué en interne par 3M sur des cycles de lavage à l’aide de l’eau du robinet, suivis d'un test portant sur le revêtement anti-buée réalisé à l’aide de la méthode de test EN168.
      Protège-lunettes 3M™ SecureFit™ de la gamme 3700
      Les protège-lunettes 3M SecureFit de la gamme 3700 sont nos protège-lunettes de sécurité conçues pour les personnes portant des lunettes de vue. Elles sont munies de branches encliquetables et ajustables bénéficiant de la technologie à diffusion de la pression, qui permet un ajustement excellent, ainsi qu'un pont de nez souple qui contribue au confort. Les verres en polycarbonate existent avec un revêtement anti-buée et anti-rayures 3M Scotchgard, pour une durabilité et une visibilité accrues. Proposées avec trois couleurs différentes pour les branches, et sept options de verre, dont les verres teintés IR.
        Lunettes-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ de la gamme 500
        Les lunettes-masques de sécurité 3M Goggle Gear de la série 500 affichent un design à profilé bas, avec des brides ajustables, une ventilation indirecte et le revêtement de protection anti-buée et anti-rayures 3M Scotchgard.