Chariots à seaux pour salle blanche
- Acier inoxydable -
Chariots à seaux pour salle blanche
Équipement de nettoyage pour salle blanche en acier inoxydable
Chariots à un ou deux seaux disponibles. Les accessoires, totalement autoclavables (possibilité de les démonter en éléments individuels), possèdent une conception conforme aux BPF.
La compatibilité salle blanche de l'équipement de nettoyage a été attestée dans le cadre d'essais à long terme. Disponibles avec balai et housse de balai. Toutes les versions disposent d'un essoreur Ringo ES-CR. Possibilité d'ajouter un dispositif de nettoyage de surfaces. Des accessoires supplémentaires et produits personnalisés sont disponibles sur demande.
Bac système EasyMop BPF®
Le système avec conteneur breveté MopJump permet l'imprégnation facile des têtes de balai et leur prise sans contact. Le bac système EasyMop BPF® peut accueillir jusqu'à 10 housses de balai. Sa triple étanchéité assure une fermeture totale de la boîte. Les balais MicroSicuro CR/A sont fabriqués à partir de fil spécial adapté aux salles blanches (ISO 5). Ce matériau a été développé spécialement pour cette méthode d'imprégnation.
Le chariot EasyMop BPF est également fabriqué en acier inoxydable, est conforme aux BPF, a des roues autoclavables spéciales et peut accueillir jusqu'à 4 boîtes.
Bac système EasyMop BPF®
Nettoyage et désinfection très efficaces de petites et grandes zones contrôlées.