Dessiccateurs
Les équipements sensibles à l'humidité, qui ont tendance à se corroder dans une atmosphère normale ou les composants qui doivent être protégés des particules, doivent être conservés dans une atmosphère sèche.
Dessiccateurs
Les dessiccateurs peuvent être utilisés à cette fin. Dans ces systèmes, les produits stockés se trouvent dans une atmosphère à la fois sèche et inerte, si nécessaire. Pour obtenir cette atmosphère stable et sèche, il existe 3 technologies différentes de déshumidification.
  • Déshumidification à l'azote : flux d'azote contrôlé
  • Déshumidification par adsorption : séchage contrôlé de l'air avec un déshumidificateur d'adsorption à haute efficacité
  • Déshumidification à l'air comprimé : flux contrôlé d'air comprimé
Caractéristiques :
  • Matières : vitre en acrylique transparente ou acier inoxydable électropoli
  • Pour les composants sensibles à la lumière blanche : vitre jaune (ORANGE) acrylique disponible
  • Unité de commande avec purge automatique (le système ne se purge qu'en cas de nécessité)
  • Version anti-décharge électrostatique (résistance 107 Ohm/cm²)
  • Alarmes visuelles et sonores optimales
  • Système de chambre en option (division du volume de l'armoire en chambres individuelles)
  • Portes à verrou en option
  • Fonctions de consignation des données en option
  • Nombreuses options de conception intérieure personnalisées du système
Solutions personnalisées
Outre les produits standard éprouvés, nous proposons des solutions personnalisées, adaptées à toutes vos exigences.