Éponges pour salle blanche
Éponges pour salle blanche
Les éponges sont idéales pour éliminer les contaminations tenaces et pâteuses. Conçues dans une matière résistant aux désinfectants puissants, elles sont disponibles en version autoclavable. Pour le nettoyage des rideaux et murs à surface lisse en salle blanche, des enceintes à flux laminaire et des isolateurs. Également utilisables comme couche intermédiaire pour le transport des produits critiques. Disponibles dans différentes tailles (tailles personnalisées également possibles) et différents conditionnements.