Rubans adhésifs pour salle blanche
Rubans adhésifs pour salle blanche
Les rubans adhésifs pour salle blanche sont adaptés au marquage couleur de surfaces, d'instruments, de machines, de petites pièces, ainsi que d'étiquettes à codes-barres. Ils offrent une bonne adhérence et s'enlèvent sans laisser de résidus. Très faible génération de particules et de dégazage, mandrin en plastique. Disponibles dans différentes couleurs, largeurs et longueurs.
Nous recommandons les bandes adhésives Cuff Stripes pour sceller efficacement le gant au vêtement. Les extrémités non collantes en acrylique s'enlèvent facilement sans abîmer le vêtement ni laisser de résidus. Bord épais pour un retrait facile, stérilisation par irradiation gamma.
Notre conseil :
Bandes Cuff Stripes pour sceller efficacement le gant au vêtement.