Cphnano
Mettez à niveau et complétez les fonctionnalités de votre spectrophotomètre actuel - l’analyse numérique de laboratoire et l’UV/Vis de dernière génération pour le laboratoire 4.0.
La NanoCuvettes™ permet de déployer tout le potentiel d'un spectrophotomètre, et SpectroWorks™ optimise et automatise le flux de travail de votre instrument UV/Vis.
En permettant des mesures sans étiquette de l’indice de réfraction, vous pouvez améliorer à la fois la plage et la qualité de vos analyses. 
Grâce aux NanoCuvette™ One et S, vous disposez de l’ensemble des fonctionnalités de base d'une cuvette, mais, dorénavant, vous n’aurez plus besoin d'un micro-volume, d'un réfractomètre ou d'un instrument DLS. Vous pouvez effectuer des concentrations robustes des protéines pour la R&D ainsi qu'une cinétique des enzymes sans étiquette ni chromophores, et, grâce à la NanoCuvette™ S, maintenant, vous pouvez également réaliser une quantification spectrophotométrique de la taille des particules/cellules et une analyse de la concentration. 
Grâce au pouvoir de la nanotechnologie, et les données d'analyse dans le cloud, vous obtenez des résultats plus rapides et plus précis au laboratoire, tout en diminuant vos investissements en amont.
Si vous numérisez votre flux de travail, vous contribuez à semi-automatiser vos analyses de CQ de routine, et vous minimisez les efforts nécessaires à acquérir et à transférer les données.
Si vous souhaitez être contacté.e pour obtenir un devis, une démonstration, ou être rappelé.e, veuillez remplir le formulaire en ligne.
Obtenir un devis
SpectroLinkTM - numérisez votre flux de travail UV/Vis
SpectroLink™ connecte votre spectrophotomètre afin d'acquérir, d’analyser et d’extraire les résultats en une seule procédure simple, via la plateforme en ligne SpectroWorks™. Rationalisez et analysez les données de spectre en temps réel sur un ordinateur, une tablette, ou un téléphone portable. SpectroLink™ est le pont numérique qui relie les spectrophotomètres et le traitement des données, et qui facilite la tâche consistant à se concentrer sur son travail plutôt que sur les pilotes et les logiciels.
    SpectroWorks™ - simplifiez votre flux de travail UV/Vis et gagnez du temps au laboratoire
    SpectroWorks™ simplifie votre flux de travail spectrophotométrique en le transformant en un processus en trois étapes qui vous permet d’acquérir, d'analyser et d’extraire rapidement les résultats. Il comprend des simulations instrumentales de lumière, pour des performances supérieures et un partage facile des données avec des tableurs, des carnets de notes électroniques et python etc. SpectroWorks™ est une plateforme de « glisser-déposer » facile à utiliser sur l’ensemble des instruments UV/Vis. Grâce à SpectroWorks™, en quelques minutes, vous obtenez des résultats en un clic, de sorte que vous pouvez vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Après l’analyse, vous pouvez exporter les résultats au format tableur, ou bien utiliser les API clés pour créer une interface avec d’autres plateformes. 
      Informations supplémentaires
      • Lancement de Spectroworks™
      • Dossier du produit
      NanoCuvette™ One - quantification et cinétique des protéines, des enzymes et des glucides
      Grâce à la NanoCuvette™ One, vous pouvez analyser des échantillons plus petits et un large éventail de concentrations de composés non absorbants. Elle complète les capacités de votre spectrophotomètre et vous permet de réaliser une spectroscopie classique par absorbance et sans étiquette via la mesure de la plage d'indice de réfraction. Dorénavant, vous n’aurez plus besoin d'un instrument à micro-volume ou d'un refractomètre électronique, parce que, grâce à la NanoCuvettes™, vous pouvez effectuer une concentration robuste des protéines pour la R&D ainsi qu'une cinétique des enzymes sans étiquette ni chromophores.
        Analyse facile, rapide et fiable de la taille des particules grâce à la NanoCuvette™ S
        L'un des défis que lancent ces instruments spécialisés, c’est le besoin de les étalonner et de les entretenir en permanence, pour garantir une fiabilité élevée de la quantification par taille. D’usine, la NanoCuvettes™ est étalonnée de manière individuelle, et, via le logiciel SpectroWorks™, elle étalonnera automatiquement vos mesures, pour garantir une acquisition ultra-fiable des données.
        Le principe des instruments d'analyse de la taille des particules (PSA) repose sur la diffusion dynamique de la lumière, ce qui pose un problème inhérent avec les vastes plages dynamiques, car cela masque les grosses particules. Ici, la NanoCuvette™ S, associée à SpectroWorks™, utilise une combinaison de la diffusion de Mie et de Rayleigh, et a recours à une double approche de capture à précision et reproductibilité supérieures sur une vaste plage dynamique.
        En alternative, on peut sous-traiter la quantification de la PSA, mais, souvent, cela prend des semaines pour obtenir les mêmes informations que vous pouvez avoir en quelque heures à l’aide de la NanoCuvette™ S.
        Le coût initial des instruments de PSA peut atteindre 100 000 euros, alors que le fait de sous-traiter la quantification de la PSA peut coûter approximativement 2000 euros pour chaque échantillon, et c’est donc coûteux. Pour une fraction de ce prix, vous pouvez utiliser l’infrastructure actuelle du spectrophotomètre pour des prix en-dessous de 10 euros par échantillon. 