Flacons de laboratoire DURAN®
Le processus évolutif DURAN® est, comme tous les autres, caractérisé par la diversification et la ramification. À sa base, le flacon de laboratoire original GL 45, en verre borosilicate 3.3, avec des graduations faciles à lire et un grand champ d’étiquetage pour un marquage aisé, en céramique blanche extrêmement résistante appliquée par cuisson.
Le verre borosilicate 3.3 est un matériau attrayant qui offre des possibilités de conception inépuisables. Parmi ses propriétés les plus importantes on compte la très haute résistance chimique, le comportement pratiquement inerte, la transparence, la température d’utilisation élevée, la dilatation thermique minimale et la résistance élevée aux chocs thermiques qui en résulte.
Depuis l’introduction du flacon de laboratoire GL 45 en 1972, les flacons DURAN® ont été constamment développées et améliorées. Aujourd’hui, il existe une large gamme de produits et de systèmes de haute qualité. Les nombreuses variantes et l’équipement d’origine complet de DURAN®permettent des applications presque sans limites.
Flacons pour réactifs DURAN® traditionnels
Les flacons originaux et un classique des laboratoires - le flacon pour réactifs DURAN® .
En savoir plus
Original - flacons DURAN® GL 45
La référence en matière de flacons de laboratoire multifonctions en verre borosilicate 3.3 de haute pureté. 
En savoir plus
Intelligent - DURAN® YOUTILITY
En conservant les meilleures caractéristiques du flacon d’origine, ces flacons de laboratoire de nouvelle génération offrent des fonctionnalités, une sécurité de l’utilisateur et des composants améliorés.
En savoir plus
Pur - DURAN® PURE
Une gamme de flacons et de bouchons de haute qualité développés pour les besoins de l’industrie pharmaceutique.
En savoir plus
Inclinable - DURAN® TILT
Le flacon intelligent et réutilisable pour la préparation de milieux de culture cellulaire.
En savoir plus
Gain de place - DURAN® SQUARE
Cette forme peu encombrante permet un emballage fin et efficace.
En savoir plus
Étendu - DURAN® GLS 80®
Toutes les fonctionnalités des flacons originaux GL 45 de DURAN® avec les avantages supplémentaires d’un bec plus large.
En savoir plus
Isolé - DURAN® double walled
Une gaine de verre externe permet de chauffer ou de refroidir le contenu de manière pratique sans risque de contamination croisée.
En savoir plus
Protection - DURAN® protect
Un revêtement de sécurité en plastique externe protège l’utilisateur et le contenu contre la casse.
En savoir plus
Plus résistant - DURAN® pressure plus+
Des flacons plus solides qui offrent un choix plus sûr pour les applications de laboratoire impliquant un niveau de vide ou de pression modérée.
En savoir plus
Tourbillonné - DURAN® baffled
Le flacon ultime pour un mélange de haute efficacité, combiné aux avantages du bec GLS 80® plus large.
En savoir plus
Protection UV - DURAN® amber
L’ajout d’une couche ambrée externe fusionnée garantit que le contenu est protégé contre les effets de la photodégradation.