Microscopes composés inversés Leica
Microscopes composés inversés Leica
Les microscopes inversés de Leica vous offrent leurs performances élevées pour vous aider à avancer dans vos recherches.
Le microscope inversé Leica DMi1 vous aide dans vos tâches de routine spécifiques au sein de votre laboratoire de culture cellulaire. Son utilisation est si intuitive, son maniement est si confortable que vous pouvez vous concentrer pleinement sur votre travail. Choisissez les fonctions dont vous avez besoin, et, si nécessaire, vous pouvez ajouter facilement toutes sortes d'accessoires importants pour votre travail. Avec un système optique ultra-performant, un design ergonomique et un éclairage à LED 5 W, le Leica DM IL LED est idéal pour la culture cellulaire, la micromanipulation, la documentation d'échantillons immunocolorés, et l’examen de routine des cellules vivantes.
Le Leica DM IL LED contient un ensemble complet de méthodes de contraste qui permettent de contrôler votre échantillon de la façon que vous souhaitez. Un contraste de phase de grande qualité, un contraste de modulation excellent et une fluorescence brillante sont à votre portée. Stabilité robuste, large espace dédié aux outils, longues distances de travail pour accueillir de grands flacons de culture et éclairage stable sans dégagement de chaleur rendent le travail avec le microscope facile et pratique.
Parfait pour les exigences des diagnostics spécifiques, ce microscope est homologué pour les diagnostics in-vitro (DIV), dont la fécondation in-vitro (FIV).
Sollicitez un appel