Etalons
Etalons
Merck et BDH Prolabo propose une série d'étalons de conductivité et de solutions de chlorure de potassium pour l'étalonnage de vos conductimètres.
Toutes les solutions de référence de conductivité Certipur® de Merck sont conformes aux matériaux de référence standard du NIST et du PTB. Les sachets permettent d'utiliser toujours des solutions fraîches et prêtes à l'emploi. Il n'y a pas de risques de contamination ni de résidus. Un certificat d'analyse spécifique au lot est fourni, comprenant notamment la traçabilité.