Comment charger les tuyaux dans les têtes de pompe standard Masterflex L/S
Résumé Vidéo
Démonstration vidéo comment charger correctement les tuyaux en Silicone et en Tygon Lab dans une tête de pompe standard Masterflex L/S.
Les étapes
Préchargement
  • Choisissez une tête de pompe standard L/S : pour les tuyaux à parois minces ou les tuyaux à parois épaisses
  • Veillez à ce que les « rondelles de butée » soient bien sur le côté du rotor
  • Localisez la clé des tuyaux et placez-le sur le côté
  • La clé des tuyaux applique la tension appropriée et permet de centrage des tuyaux
Masterflex L/S Standard Pump Heads for High-Performance Precision Tubing
Chargement des tuyaux de laboratoire en silicone ou en Tygon
  1. Choisissez la longueur de tuyau désirée
  2. Insérez les raccords pour tuyaux et les pinces
  3. Retirez l’une des « cloches finales » de la tête
  4. Faites-la tourner de sorte que les ports se trouvent sur la paume de la main
  5. Placez les tuyaux dans le port en recourant à la courbe naturelle
  6. Maintenez-les contre le premier des deux rouleaux
  7. Insérez la clé des tuyaux entre le tuyau et la plaque du rotor
  8. Faites tourner la clé et la lame sur le tuyau vers l’autre côté, tout en maintenant les tuyaux en place
  9. Retirez la clé une fois l'opération terminée
  10. Remplacez la cloche terminale et alignez les deux
  11. Pressez les deux moitiés l'une contre l’autre. Ne pincez pas les tuyaux avec vos doigts ou entre les deux moitiés.
  12. Si la fermeture de la tête de pompe est difficile, insérez la clé de tuyaux dans la rainure et tournez 1 à 2 fois
  13. Vérifiez que les tuyaux sont bien centrés dans la tête de pompe
ASTUCE : Avec des tuyaux en Tygon, si la rotation de la clé ou la fermeture de la pompe est difficile, il faut utiliser une goutte d’eau pour la verser au niveau du rebord du tuyau. Cela aidera la clé à glisser plus facilement sur les tuyaux.
ASTUCE SUPPLÉMENTAIRE : Lorsque le remplacement du tuyau est imminent, insérez la clé de tuyaux dans la rainure et tournez 1 à 2 fois pour pousser légèrement la tête de pompe sur le côté et faciliter ainsi le remplacement du tuyau.
Transcription vidéo
Avant le chargement
Voici les Pompes standard L/S. Chaque tête de pompe a été conçue pour une seule taille de tuyaux, et garantit une inclusion et des performances optimales. Aujourd'hui, je vais vous montrer la bonne façon de charger une tête de pompe standard Masterflex L/S. Mais commençons par détailler les deux types de pompes standard L/S. Cette tête de pompe s'accompagne de tuyaux à fines parois, elle est munie de rouleaux qui dépassent légèrement du plateau. Cette tête de pompe s'accompagne de tuyaux à parois épaisses. Elle est équipée de rouleaux situés à l’intérieur du plateau. Remarquez les « rondelles de butée » des deux côtés, et assurez-vous que ces deux rondelles se trouvent bien sur le rotor. Il s'agit d'une clé de tuyaux. Nous l’utiliserons durant le processus de chargement de la pompe. Le recours à la clé de tuyaux permet d'appliquer la force de tension adapté au tuyau, et aussi de centrer le tuyau sur les rouleaux et à l’intérieur de la pompe. À présent, chargeons la tête de pompe !
Comment charger les tuyaux en silicone dans une tête de pompe standard
Commencez par sélectionner la longueur de tuyau désirée pour le tuyau que vous allez placer dans la pompe. Insérez les raccords pour tuyaux et les pinces pour tuyaux afin de maintenir les connecteurs en place. Le matériau utilisé ici est le silicone. Veuillez noter que le tuyau présente une courbure naturelle. Et c’est cette courbure naturelle que vous allez charger avec le rotor. Retirez l’une des « cloches finales ». Faites-la tourner de sorte que les ports se trouvent sur la paume de la main. Prenez le tuyau, la courbure naturelle se plaçant dans le port, maintenez-le contre le premier des deux rouleaux, et prenez cette clé de tuyaux pour l’insérer entre le tuyau et la plaque du rotor. Remarquez comment la clé appuie contre le tuyau sur le boîtier. À présent, je commence à faire tourner cette clé complètement vers l’autre côté, tout en maintenant les tuyaux en place avec mon pouce. En actionnant la clé, on appuie uniformément sur les tuyaux, dans la pompe. Je déplace légèrement mon pouce et je retire la clé. Remplacez la cloche terminale et, ce faisant, veillez à ne pas pincer les tuyaux et alignez-les. Pressez les deux moitiés l'une contre l’autre, tout en veillant à ne pas pinces les tuyaux entre ces deux moitiés. Remarquez comment les tuyaux se trouvent à présent au centre de la tête de pompe.
Comment charger les tuyaux en Tygon-Lab dans une tête de pompe standard
Les tuyaux en Tygon sont un peu plus rigides que ceux en silicone. Répétez la même procédure de chargement qu’avec les tuyaux en silicone , ci-dessus. Voici une astuce qui vous aidera à charger ce type de matériau. Si vous trouvez que la rotation de la clé ou la fermeture de la pompe est quelque peu difficile, il faut utiliser une goutte d’eau pour la verser au niveau du rebord du tuyau. Cela aidera la clé à glisser plus facilement sur les tuyaux. Parfois, lorsque vous repositionner la tête de pompe, l'opération est un peu difficile. Prenez la clé et placez-la dans la rainure, puis faites-la tourner une ou deux fois. Cette action va étirer un peu les tuyaux et les relâcher. La pompe devrait se fermer un peu plus facilement. Assurez-vous que vous ne pincez pas le tuyau et regardez s'il est centré. S'il n’est pas entièrement centré, ne vous inquiétez pas, parce qu’une fois que vous l'installez sur le moteur de pompe, et que vous le faites fonctionner, il se centrera automatiquement à l’intérieur de la pompe, car vous avez utilisé la clé et étiré correctement ce tuyau.
Encore autre chose : une manière facile d'ouvrir la pompe lorsque vous vous apprêtez à remplacer les tuyaux. Prenez de nouveau la clé et placez-la dans la rainure, puis faites-la tourner plusieurs fois. Cette action va légèrement pousser la tête de pompe sur le côté. Ainsi, ce sera plus facile de retirer les tuyaux
Mises à jour :
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..