La norme EN374-3:2003 devra être remplacée par la norme EN 16523-1 d'ici la fin de l'année
La certitude au premier coup d'œil !
La norme EN374-3:2003 devra être remplacée par la norme EN 16523-1 d'ici la fin de l'année
Les deux méthodes sont très similaires au niveau technique, mais les exigences subiront des changements importants. La liste de produits chimiques augmente de 12 à 18. Le pictogramme bécher sera remplacé par 3 pictogrammes différents de erlenmeyer
  • Type C, pour « protection simple » - niveau 1 pour au moins 1 produit chimique de la liste
  • Type B, pour « protection moyenne » - niveau 2 pour au moins 3 produits chimiques de la liste
  • Type A, pour « protection élevée » - niveau 2 pour au moins 6 produits chimiques de la liste
Tous les gants de protection chimique vendus au sein de l'Union Européenne doivent obtenir l'approbation relative à leur type de protection selon la directive 89/686/EEC sur les EPI et doivent porter le symbole de certification CE. Seuls les gants qui ont été testés selon la norme EN 374 peuvent afficher le logo CE ainsi que les pictogrammes relatifs aux résultats obtenus. Lors de la révision des méthodes de tests de la série EN 374, les exigences relatives au marquage vont être modifiées. 
Pour des informations supplémentaires sur la résistance aux produits chimiques des matériaux de fabrications des gants, cliquez sur les liens ci-dessous.
https://www.satra.co.uk/spotlight/article_view.php?id=464
http://www.satra.co.uk/spotlight/article_view.php?id=380