Étalons de viscosité
Étalons de viscosité
Nouvelle gamme d'étalons de viscosité certifiés, précis et traçables. Ces produits peuvent être utilisés pour étalonner, contrôler, vérifier et qualifier des instruments manuels et automatiques de mesure de la viscosité cinématique et dynamique ainsi que pour valider de la méthode utilisée avec ces instruments.
  • Fabriqués et certifiés conformes aux normes ASTM D2162 en utilisant des viscosimètres Ubbelohde master
  • Chaque étalon est certifié pour la viscosité cinématique (mm2/s,cSt), la viscosité dynamique (cP) et la densité (g/ml) à différentes températures
  • Conditionnement soigné et sécurisé de 500 ml
  • Fabriquées à partir d'huiles de base et d'additifs de haute qualité et stables
  • Certificats d'analyse et fiches de données de sécurité disponibles en ligne pour chaque lot fabriqué