Lunettes de protection SecureFit™ 600 pour un confort et une vision améliorés
NOUVEAU !
Lunettes de protection SecureFit™ 600 pour un confort et une vision améliorés
N'ayez plus peur du changement !
  • Conception élégante et solide
  • Sécurisées, emballées, port très confortable
  • Revêtement anti-buée Scotchgard™
  • Plusieurs options de couleur de lentilles
Les lunettes de protection 3M™ SecureFit™ 600 sont équipées de la technologie brevetée et éprouvée Pressure Temple Technology (PDT) et sont fournies avec une variété de fonctionnalités supplémentaires telles que des revêtements et couleurs supplémentaires pour lentilles. Elles incluent un anti-buée 3M™ Scotchgard™ ainsi qu'une mousse amovible. La nouvelle conception à double écran s'adapte parfaitement au cadre à semi-rebord pour des performances optiques optimales. Les 3M™ SecureFit™ 600 sont conçues pour un confort, un port et une clarté maximum pour protéger au mieux les porteurs.
  • Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
Description Pk Cat. No. Price Quantity
SecureFitTM spectacles SF601RAS, clear 1 111-2289E
SecureFitTM spectacles SF601SGAF, clear 1 111-2282E
SecureFitTM spectacles SF601SGAF/FI, clear 1 111-2292E
SecureFitTM spectacles SF602SGAF, grey 1 111-2283E
SecureFitTM spectacles SF603SGAF, amber 1 111-2284E
SecureFitTM spectacles SF610AS I/O, mirror 1 111-2290E
SecureFitTM spectacles SF611AS POL.AS, grey 1 111-2288E
SecureFitTM spectacles SF617AS SHD 1,7 IR 1 111-2285E
SecureFitTM spectacles SF630AS SHD 3,0 IR 1 111-2286E
SecureFitTM spectacles SF650AS SHD 5,0 IR 1 111-2287E
Foam inserts for SecureFitTM 600 5 111-2291E