Wilt u opnieuw aanmelden?
Asecos-veiligheidskasten
De verschillende soorten veiligheidskasten
Q-Line: veiligheidskasten voor ontvlambare producten
Met de Q-Line-veiligheidskasten kunt u al uw ontvlambare producten opslaan, zoals aceton, dichloormethaan, cyclohexaan, diëthylether, ethanol, hexaan, xyleen, propanol, enz.
UB-Line: gekoelde onderbouwkast, UB-S-90K
Met deze onderbouwveiligheidskasten kunt u ontvlambare vloeistoffen opslaan. UB-Line-kasten passen onder uw afzuigkap of -kast. Ook verkrijgbaar met koeleenheid en gefilterde ventilatie.
V-Line: de ruimtebesparende oplossing voor laboratorium- en industriële toepassingen
Deze veiligheidskast beschikt over dezelfde opslagruimte als een gewone kast. V-Line-kasten bieden meer gebruiksgemak dankzij de verticale laden waarmee producten eenvoudig kunnen worden gebruikt en opgeslagen.
SL-Line: veiligheidskasten voor zuren en basen
Met de SL-Line-kasten kunt u uw corrosieve producten opslaan: salpeterzuur, zoutzuur, natriumhydroxide, kaliumhydroxide, enz.
OFFERTE AANVRAGEN
25 JAAR VAN VOORUITGANG - ASECOS VIERT IN 2019 HAAR JUBILEUM - SAMEN MET VWR!
Als u ontvlambare vloeistoffen; zuren; basen of metalen opslaat en dat VEILIG wilt doen: geen probleem, u bent slechts één klik verwijderd van de oplossing.
GRATIS downloaden
NIEUW! WEBINAR over de veilige opslag en behandeling van chemicaliën in laboratoria van de 21e eeuw!
Expertise making your lab safer!
KIJK HIER
Bekijk deze korte video's om erachter te komen wat de prestaties zijn van asecos®-veiligheidskasten
V-LINE
Nieuw bij asecos®: veiligheidskasten voor opslag met volledig geautomatiseerde verticale laden.
K-UB LINE
WEES VOORZICHTIG! Veiligheidskast voor opslag onder werkbladen, inclusief koeleenheid en circulerend luchtfiltersysteem, om zonder problemen ontvlambare gevaarlijke materialen in werkgebieden op te slaan. Voldoet aan EN 14470-1 en TRGS 510 en heeft een brandbestendigheid van 90 minuten (type 90).
PRODUCTVERGELIJKING
In deze indrukwekkende video worden verschillende soorten kasten tijdens een stresstest met elkaar vergeleken. Bekijk de video en bedenk dat het hier om uw eigen veiligheid gaat!
VEILIGHEIDSKENMERKEN
Wanneer is een opslagkast veilig? Kom erachter wat de kenmerken zijn, zodat u de juiste beslissing kunt nemen.
Blader eens door de hoogtepunten van asecos en vraag onze experts naar UW persoonlijke oplossing!
Nalatigheid tijdens het opslaan van gevaarlijke stoffen kan ernstige gevolgen hebben
In geval van brand…
De opslag van ontvlambare producten zorgt er niet alleen voor dat het vuur zich snel verspreidt, maar kan ook leiden tot explosies
Dit kan letsel of de dood tot gevolg hebben
Schade aan het milieu
Vernietiging van gebouwen en stopzetting van de activiteiten
Juridische gevolgen
Daarnaast weigeren verzekeraars om vergoeding te betalen