Désinfection par voie aérienne des salles blanches
La désinfection par voie aérienne représente une méthode rapide et efficace de décontamination de toutes les surfaces d'une ou de plusieurs salles blanches. Elle permet d'éviter le long et fastidieux processus de désinfection manuelle des surfaces, de limiter les risques d'erreur humaine et s'avère tout aussi efficace pour désinfecter les zones difficiles d'accès.
Étant donné que la désinfection par voie aérienne ne peut être réalisée en présence d'un humain ou d'un animal, elle a généralement lieu automatiquement la nuit. Elle est davantage destinée à la désinfection sporicide ponctuelle que quotidienne.
Dans le cadre de la désinfection par voie aérienne, la machine et le désinfectant doivent être considérés comme un seul et même système et doivent être qualifiés ensemble. En effet, l'association de machines et désinfectants différents produit des résultats imprécis, voire inefficaces.
Plusieurs technologies sont disponibles sur le marché, chacune offrant des niveaux divers de complexité et nécessitant des investissements financiers très variables. Parce que nous considérons que l'utilisateur final doit rester maître de la désinfection, nous ne proposons que des systèmes au coût de propriété économique et suffisamment simples pour que les utilisateurs finaux puissent les utiliser eux-mêmes, après une courte formation.