Appareils de mesure du point de rosée et de l'humidité
Avec le temps, les mesures d'un humidimètre deviennent moins précises. Le moment auquel apparaissent ces imprécisions dépend de l'utilisation de l'appareil en salle blanche et en environnement contrôlé. Celui-ci doit être étalonné à intervalles réguliers, afin d'être toujours plus précis, précision devant d'ailleurs rester dans des limites acceptables.
 |
Pour certaines applications bien spécifiques de l'industrie pharmaceutique, l'étalonnage doit être effectué tous les 3 mois, car les appareils de mesure font l'objet de processus de validation et la moindre fluctuation peut avoir un impact considérable sur l'application en question. Calibrateur d'humidité
- Pour l'étalonnage des capteurs d'humidité, des émetteurs et des appareils portables
- Génère des taux d'humidité stables de 10 à 90% HR
- Compact et facile à transporter
- Stabilisation rapide de la chambre climatique
- En option : hygromètre de référence traçable indépendant
- Plusieurs capteurs peuvent être étalonnés en même temps
Calibrateur d'humidité/de température
- Pour l'étalonnage d'émetteurs et de capteurs d'humidité par fréquences radio
- Températures de 10 à 50 °C avec une précision de 0,1 °C et humidité de 10 à 90% HR
- Possibilité d'étalonnages précis et reproductibles
- Génère de l'humidité et contrôle la température en même temps
- Stabilité importante
- Compact et facile à transporter
- En option : enregistreur de données intégré, pour le capteur de référence intégré et les capteurs à étalonner
- Adapté aux capteurs avec Ø entre 5 mm et 25 mm
|
Notre conseil :
L'étalonnage des appareils doit être effectué par un expert. En environnement normal, un étalonnage par an suffit.
|