Systèmes à flux laminaire
Outre les salles blanches classiques, des salles blanches adaptées sont également installées. Celles-ci bénéficient de conditions de salle blanche dans des espaces plus restreints et représentent donc une alternative économique pour les sections de protection individuelle.
 |
Toutes les applications de flux laminaire fournies par basan fonctionnent selon le principe du déplacement d'air sans turbulence. Un flux d'air propre est établi dans l'espace de travail, horizontalement ou verticalement. Au cours du processus, l'air ambiant est pré-filtré et circule, horizontalement ou verticalement dans l'espace de travail, sous forme de flux laminaire via un système de filtration haute performance des particules en suspension. Ce flux capture les particules directement à leur point d'origine et les évacue via la conduite d'air d'évacuation. Le choix d'un flux horizontal ou vertical est fonction de la quantité et de la forme des équipements situés dans l'espace de travail. Les hottes à flux laminaire évitent la contamination particulaire lors du remplissage ou du conditionnement des produits en salle blanche. Les hottes à flux laminaire sont installées sur les lignes de production existantes. Les modules à flux d'air vertical peuvent être déplacés à l'aide d'un châssis mobile et appliqués sur plusieurs endroits. La zone de travail propre est délimitée latéralement par des panneaux transparents ou des lamelles de PVC. |
Schéma du flux d'air : hotte à flux vertical
Personnalisation :
La fabrication de ces produits s'effectue sur demande du client.
|