Stylos et marqueurs pour salles blanches
Stylos et marqueurs pour salles blanches Les stylos pour salles blanches sèchent rapidement et ne bavent pas, mais il est possible d'enlever l'encre en frottant. Ils ont une tenue en main ergonomique, anti-dérapante, même avec des gants. Ils sont permanents, même sur des surfaces froides et humides (par ex. emballages plastiques, matériel de laboratoire). Existent avec une encre résistante à l'alcool. Couleurs d'encre : noir, bleu, rouge. Stylos à pointe normale ou fine. Disponibles en version irradiée aux rayons gamma et sous double emballage.