Guide « Comment procéder »: nettoyer de manière sûre la verrerie de laboratoire
Par DWK Life Sciences
La verrerie de laboratoire entre fréquemment en contact de manière répétée avec toutes sortes de substances, et, pour garantir que cet équipement puisse être réutilisé en toute sécurité, le processus de nettoyage doit être méthodique.
Un nettoyage efficace contribue également à prolonger la durée de vie du produit utilisé, et il protège la validité des travaux futurs.
L'action consistant à nettoyer de la verrerie de laboratoire en vue de sa réutilisation est souvent qualifiée de « retraitement », et il est possible de le faire manuellement, ou bien à l’aide d'un équipement de lavage automatisé, ou encore grâce à la combinaison des deux.
Ce blog met en avant les étapes principales d'un retraitement efficace, et fournit des conseils généraux permettant de nettoyer la verrerie en toute sécurité.
Le retraitement de la verrerie de laboratoire expliqué
Un nettoyage complet, ou un cycle de retraitement, se compose généralement de quatre étapes, même si toutes ne sont pas systématiquement nécessaires.
  1. Le nettoyage initial – La réalisation de cette étape nécessite l’élimination de toute trace adhérente de contamination de la surface de la verrerie de laboratoire, à l’aide de produits chimiques de procédés, si nécessaire.
  2. Neutralisation – Si nécessaire, on exécute cette action pour neutraliser les résidus des produits chimiques de procédés utilisé sur et à l’intérieur de la verrerie de laboratoire pendant le nettoyage. Étant donné que l’on utilise couramment des produits chimiques de procédés alcalins lors des processus de nettoyage, on utilise généralement des produits chimiques acides pour assurer une neutralisation.
  3. Rinçage – Durant cette étape, on élimine des surfaces de la verrerie tout résidu dissous/trace de contamination ainsi que les produits chimiques de procédés.
  4. Désinfection – Cette étape n'est nécessaire que si la classification de la sécurité du laboratoire ou si un processus spécifique l’exige. L’objectif de la désinfection consiste à réduire le nombre de germes pathogènes et de virus actifs à la surface de la verrerie de laboratoire et, le cas échéant, de réduire le niveau de contamination à un degré acceptable pour garantir la sécurité.
Les étapes de base du nettoyage de la verrerie de laboratoire
  1. Que l'on effectue un retraitement complet ou non, et que ce retraitement soit manuel ou automatique, un certain nombre d'astuces peuvent contribuer à garantir que la verrerie de laboratoire et la verrerie gainée de plastique est nettoyée de manière efficace et sûre. Voici douze conseils qui vous aideront dans vos opérations au quotidien.
  2. Il est possible d’utiliser des lave-verrerie pour permettre un retraitement automatique. Les portoirs de support de l’appareil de lavage doivent être solides. Les broches de support doivent être munies d'un revêtement en matériau non abrasif pour empêcher tout contact entre le verre et le métal et éviter les rayures.
  3. Pour procéder à un lavage manuel, n’utilisez que des brosses en plastique ayant des poils souples et non abrasifs. On peut également utiliser des éponges douces et propres, ou d’autres types de matériel d’essuyage. Ne pas utiliser de brosses ou de matériel d’essuyage avec un détergent abrasif. Les tampons récurants vont rayer le verre, et il ne faut pas les utiliser.
  4. Inspectez votre verrerie après nettoyage, et éliminez-la si elle est rayée, ébréchée, craquelée, ou endommagée de toute autre manière.
  5. De nombreux détergents pour verre sont disponibles dans le commerce. Pour utiliser ces produits, respectez les instructions de leur fabricant, car certains de ces détergents sont corrosifs et peuvent endommager le verre de laboratoire.
  6. Les solvants organiques constituent des agents nettoyants acceptables si utilisés aux fins prévues.
  7. Ne pas faire tremper la verrerie gainée de plastique pendant des périodes prolongées, car cela peut raccourcir la durée de vie du revêtement. Ne pas laisser la verrerie gainée de plastique utilisée à l’état non lavé pendant une période prolongée, car cela rendra le nettoyage difficile.
  8. Ne pas placer des objets en métal ou dur, tels que des spatules, des agitateurs en verre ou des brosses présentant des éléments métalliques dans la verrerie. Cela rayera le verre, et occasionnera éventuellement des cassures et provoquera des blessures.
  9. Ne pas utiliser de détergents fortement alcalins ou à base d’acide fluorhydrique. En effet, ces produits dissolvent le verre et ils peuvent endommager la verrerie, et, éventuellement, entraîner des bris de verre pouvant occasionner des blessures.
  10. Ne pas utiliser de détergents abrasifs, même les détergents doux, car ils sont susceptibles de rayer le verre et, s'ils sont utilisés de manière répétée, cela peut entraîner des bris de verre occasionnant des blessures.
  11. Ne pas mettre les mains dans les articles de verrerie si vous portez des bijoux, notamment des bagues en diamant, car ces derniers peuvent rayer la paroi intérieure de la verrerie, ce qui occasionnerait des dommages pouvant potentiellement entraîner des bris de verre et des blessures.
  12. Pour brûler les résidus de carbone, ne pas chauffer la verrerie de laboratoire à des températures supérieures à 400 °C. Cela pourrait faire subir un stress permanent au verre, qui pourrait alors se casser, et, donc, entraîner éventuellement des blessures.
  13. Il ne faut pas nettoyer la verrerie gainée de plastique avec des détergents agressif de grade chimique. Au lieu de cela, utiliser un détergent non abrasif. Si l'on utilise un lave-vaisselle ou un sécheur, évitez de régler l’appareil à une température supérieure à 110 °C (230 °C). Il est déconseillé d’utiliser des tampons et des brosses récurants pour nettoyer de la verrerie gainée de plastique.