Échantillonneurs pour les liquides
Équipement d’échantillonnage pour le prélèvement d’échantillons depuis les contenants et les profondeurs les plus variés, depuis de petits jerrycans à de grands bassins, des réservoirs ou des cours d’eau ouverts.
Échantillonneurs et siphons plongeurs
Échantillonneurs pour liquides à faible viscosité. Disponibles en différentes variantes, longueurs et matières de sorte que l’échantillonneur peut être adapté à l’application.
    En savoir plus
    Échantillonneurs à vide
    Une solution pratique lorsque des échantillons doivent être prélevés à une profondeur (jusqu’à 5 m) ne pouvant pas être atteinte par des lances dont la longueur est limitée.
      En savoir plus