Endoproteinase Asp-N, excision grade, Pseudomonas fragi
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
324708-2
324708-2EA 341 EUR InStock
324708-2
Endoproteinase Asp-N, excision grade, Pseudomonas fragi
Protéines extraction Réactifs pour l'extraction des protéines
Native endoproteinase Asp-N from Pseudomonas fragi. Designed for protein sequencing or sequence verification, analysis of protein structural domains, and cleavage of fusion proteins. Metalloprotease that specifically hydrolyses proteins at the N-terminal side of aspartic acid and cysteic acid residues. Inhibited by aprotinin, DFP, leupeptin, and TLCK. Suggested working concentration: 1:20 to 1:100 (protease:protein by weight) for sequence analysis.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité