Endoproteinase Glu-C, excision grade, Staphylococcus aureus
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
324713-50
324713-50EA 360 EUR InStock
324713-50
Endoproteinase Glu-C, excision grade, Staphylococcus aureus
Protéines extraction Réactifs pour l'extraction des protéines
Native endoproteinase Glu-C from Staphylococcus aureus. Serine protease that specifically hydrolyses peptide bonds at the carboxylic side of glutamic acid and aspartic acid residues. Inhibited by DFP and α2-macroglobulin. Suggested working concentration: 1:20 to 1:100 (protease:protein by weight) for sequence analysis.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité