Citrate Buffer, Concentrate, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
3861-20ML
3861-20MLEA 131 EUR InStock
3861-20ML
Citrate Buffer, Concentrate, Sigma-Aldrich®
Tampons Tampons biologiques
Citrate buffer solution, 0.38 mol/L, pH 5.4 when diluted according to procedure 386A.
  • For in vitro diagnostic use
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité