Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Buffer kit for calibration of fluorescent Ca² indicators

Fournisseur: Biotium

59100
59100.EA 326 EUR InStock
59100.
Buffer kit for calibration of fluorescent Ca² indicators
Buffers Tampons biologiques
Kit provides a range of calibration buffers with accurate calcium concentrations and is useful for the calibration of fluorescent Ca² indicators (1,2).

  • Colorless liquids
  • Can be stored at 4 °C

Component A (zero free Ca²): Zero mM CaEGTA (10 mM K₂EGTA, 100 mM KCI and 10 mM MOPS, pH 7,20.
Component B (40 µM free Ca²): 10 mM CaEGTA (10 mM CaEGTA,100 mM KCI and 10 mM MOPS, pH 7,20).

This product contains 50 ml each of components A and B.


Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité