Adenine deaminase
Fournisseur: G Bioscienes
786-428
786-428EA 787 EUR InStock
786-428
Adenine deaminase
Protéines extraction Réactifs pour l'extraction des protéines
Adenine deaminase converts adenine to hypoxanthine. It is a highly purified recombinant enzyme protein supplied at a 1 µM concentration.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité