Immobilised Iminobiotin Resin
Fournisseur: G Bioscienes
786-599
786-599EA 364 EUR InStock
786-599
Immobilised Iminobiotin Resin
Protéines extraction Réactifs pour l'extraction des protéines
Immobilised Iminobiotin Resin consists of iminobiotin, a cyclic guanido analog of biotin, covalently coupled to 6% crosslinked agarose. The resin allows for the purification of avidin, streptavidin and Neutravidin and their subsequent gentle elution using non denaturing elution buffers.
  • Biotin binding capacity: 2 mg avidin/ml resin
  • No requirement for strong, denaturing elution buffers
  • Elutes at pH 4,0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité