Washing solution, Protein-OUT™
Fournisseur: G Bioscienes
786-680
786-680EA 257 EUR InStock
786-680
Washing solution, Protein-OUT™
Protéines extraction Réactifs pour l'extraction des protéines
Protein-OUT™ is a washing solution that cleans plastic and glassware used in the proteolytic digestion and peptide isolation for mass spectrometry analysis. The rinsing of plastic and glassware with Protein-OUT™ will remove interfering chemicals and peptides that can leach from the tube walls and interfere or suppress the mass spectrometry signal. In addition, rinsing with Protein-OUT™ removes inadvertent contamination with dust and keratin.
  • Cost effective alternative to siliconised tubes
  • Supplied in 50 ml bottles
  • Suitable for the rinsing of ~200 1,5 - 2 ml micro centrifuge tubes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité