Immobilised Pepsin
Fournisseur: G Bioscienes
786-791
786-791EA 513 EUR InStock
786-791
Immobilised Pepsin
Protéines extraction Réactifs pour l'extraction des protéines
A proteolytic enzyme immobilised on 4% agarose that is routinely used for the generation of F(ab’)₂ fragments from Immunoglobulin G (IgG). The pepsin has the ability to cleave the heavy chains near the hinge region. The immobilised Pepsin offers the distinct advantage of eliminating enzyme contamination of the F(ab)₂ fragments.
  • Generate F(ab)₂ fragments
  • Eliminate contaminating pepsin enzyme
  • Can be used in virtually all scenarios using free pepsin
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité