DMEM Low Glucose with Stable Glutamine with Sodium Pyruvate
Fournisseur: Biowest
A0101-500
A0101-500EA 0 EUR InStock
A0101-500
DMEM Low Glucose with Stable Glutamine with Sodium Pyruvate
Milieux de culture cellulaire
Dulbecco's Modified Eagle medium (DMEM) is formulated to preserve and maintain the growth of a wide range of mammalian cells. Supplemented with fetal calf serum, DMEM also allows the proliferation of mouse embryonic stem cells.
  • This reference is formulated with stable glutamine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité