ReadiCleave™ AML Cleavage Buffer, 5X Aqueous Solution, AAT Bioquest
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
7510
AATB7510EA 125 EUR InStock
AATB7510
ReadiCleave™ AML Cleavage Buffer, 5X Aqueous Solution, AAT Bioquest
Buffers Tampons biologiques
ReadiCleave™ AML Cleavage Buffer provides an optimised formula to effectively remove the fluorescence tags from ReadiCleave™ AML-labeled biological targets when needed.
  • Designed for ease of use
  • Saves time
The removal of the fluorescent ReadiCleave™ AML tags may make the fluorescence imaging more compatible with the downstream analysis of a biological target by other techniques, e.g., MS analysis.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité