Tris EDTA buffer, for molecular biology, DNAse, RNAse, protease free ready to use, pH 8,0
Fournisseur: Thermo Scientific
327345000
ACRO327345000EA 102 EUR InStock
ACRO327345000
Tris EDTA buffer, for molecular biology, DNAse, RNAse, protease free ready to use, pH 8,0
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 38641-82-6
MDL No.: MFCD00236359
Appearance: Clear colourless solution
Storage temperature: Ambient
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité