Phosphate de sodium, milieu de dissolution concentré, DILUT-IT™
Fournisseur: Avantor
D021-02EA 58.3 EUR InStock
D021-02
Phosphate de sodium, milieu de dissolution concentré, DILUT-IT™
Buffers Tampons biologiques
  • pH à 25 °C pour une dilution de 26 : 6,75 à 6,85
  • Conserver à température ambiante
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité