YFP- EX:500/20 EM:535/30 DM:515lp 1 * 1 Pce
Fournisseur: DISCOVER ECHO
LED light cubes YFP (EX: 500/20 EM: 535/30 DM: 515 lp)
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
YFP- EX:500/20 EM:535/30 DM:515lp 1 * 1 Pce ECHLCUBE4008 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou