OBJECTIVE 60X APOCHROMAT OIL 1.35 0. 1 * 1 Pce
Fournisseur: DISCOVER ECHO
Objective, N/A, Grandissement: 60×/1,35 mm (i), Distance de travail: 0,15 mm
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
OBJECTIVE 60X APOCHROMAT OIL 1.35 0. 1 * 1 Pce ECHLJMAG0603 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou