BES, 0.5 M buffer solutions
Fournisseur: Thermo Scientific
J60058.AK
J60058.AKEA 81.7 EUR InStock
J60058.AK
BES, 0.5 M buffer solutions
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 66992-27-6
Storage temperature: 2 to 8 °C
Physical form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00067425
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité