POPSO, 0.2 M buffer solution, pH 8.0
Fournisseur: Thermo Scientific
J60085.AK
J60085.AKEA 82.6 EUR InStock
J60085.AK
POPSO, 0.2 M buffer solution, pH 8.0
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 108321-07-9
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00070005
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité