Buffer, bicarbonate, 1M solution, pH 9,0
Fournisseur: Thermo Scientific
J60116.AK
J60116.AKEA 52.8 EUR InStock
J60116.AK
Buffer, bicarbonate, 1M solution, pH 9,0
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 144-55-8
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00003528
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité