Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 6,8
Fournisseur: Thermo Scientific
J60325.K2
J60325.K2EA 114 EUR InStock
J60325.K2
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 6,8
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité