Cacodylate de sodium, solution tampon 0,1 M, pH 6,5
Fournisseur: Thermo Scientific
J60367.AE
J60367.AEEA 140 EUR InStock
J60367.AE
Cacodylate de sodium, solution tampon 0,1 M, pH 6,5
Buffers Tampons biologiques
Liquide.
N° CAS : 6131-99-3
Température de stockage : 2 à 8 °C
Forme physique : Liquide
N° MDL : MFCD00149079
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité