Tricine-buffered saline (5X), pH 7,0
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
J60811.AK
J60811.AKEA 68.3 EUR InStock
J60811.AK
Tricine-buffered saline (5X), pH 7,0
Tampons Tampons biologiques
CAS No.: 5704-04-1
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00004277
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité