Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,6
Fournisseur: Thermo Scientific
J61870.AP
J61870.APEA 47.2 EUR InStock
J61870.AP
Phosphate, 0,2 M buffer solution, pH 7,6
Buffers Tampons biologiques
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité