Sodium Cacodylate, 0,1 M Buffer Solution, pH 6,8
Fournisseur: Thermo Scientific
J62202.AE
J62202.AEEA 139 EUR InStock
J62202.AE
Sodium Cacodylate, 0,1 M Buffer Solution, pH 6,8
Buffers Tampons biologiques
Liquid.
CAS No.: 6131-99-3
Storage Temperature: 2 to 8 ℃
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00149079
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité